  • Kritériumok
    • Raktáron (39)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mágneses keverők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/93/18989493.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"60"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az Advanced sorozatú mágneses keverők pontos és reprodukálható módon alkalmazhatók. A könnyen használható, mikroprocesszorral szabályozott készülékek ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Standard and Advanced Slow Speed stirrers are designed for growth of suspension and microcarrier cell cultures. Slow Speed stirrers work with cell cul...
Katalógus szám: (442-0883)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kompakt kialakítású, sima felületű, mozgó alkatrész nélküli mágneses keverő. Az optimális keverés biztosításához 30 másodpercenként megváltoztatja a f...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR® Professional mágneses keverőket a pontosságot, a stabilitást és a reprodukálhatóságot igénylő alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Keverés közben ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These microprocessor-controlled, large capacity stirrers are ideal for high volume applications. There are two models to choose from depending on capa...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kisméretű keverők, vegyszerálló kerámia felső lappal. A megemelt vezérlőpanel csökkenti a fröccsenő, kifolyó folyadékkal történő érintkezést.
Gyártó:  IKA
Leírás:   Kisméretű keverők, vegyszerálló kerámia lappal. A megemelt vezérlőpanel minimalizálja a fröccsenő és kifolyó folyadékkal történő érintkezést.
Gyártó:  2MAG
Leírás:   Nagyon vékony kialakítású mágneses keverő, rozsdamentes acél házban. Működési hőmérséklet max. 50° C.
1 - 8  of 60
  1  2  3  4  5  6  7  8  Következő