  • Kritériumok
    • Raktáron (40)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fűthető mágneses keverők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/91/18989491.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Rendezés:
Katalógus szám: (442-0185)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Stirrers, Magnetic hotplate stirrer, Európai hálózati csatlakozó, VMS-A, Munkafelület anyaga: Rozsdamentes acél, Max. keverhető térfogat (víz), l: 10, Fordulatszám, /perc (min-1): 100 - 2000, Hőmérséklet tartomány, °C: Szobahőmérséklettől...320
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kompakt kialakítású, kiváló vegyszerállóságú, üvegkerámia fűtőlappal ellátott keverők. A készülékek digitális hibakód üzenettel és a felhasználót a fo...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az Advanced sorozatú fűthető mágneses keverők pontos és reprodukálható módon alkalmazhatók. A mikroprocesszoros vezérlésű készülékek a beállított hőmé...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR Professional fűthető mágneses keverőket a pontosságot, stabilitást és reprodukálhatóságot igénylő alkalmazásokhoz fejlesztették ki. A továbbfejl...
Gyártó:  IKA
Leírás:   Fűthető mágneses keverő alumínium ötvözet fűtőlappal, felügyelet nélküli használatra alkalmas. A továbbfejlesztett készülék jellemzői: erősebb motor a...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  IKA
Leírás:   Kisméretű keverők, vegyszerálló kerámia lappal rendelkeznek. A megemelt kezelőfelület minimálisra csökkenti a kifröccsenő anyaggal való érintkezést és...
Gyártó:  IKA LTD
Leírás:   Fűthető mágneses keverő rozsdamentes acél lappal.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  IKA
Leírás:   RET control-visc safety magnetic stirrers with heating and integrated balance which are suitable for unsupervised operation. Clear, multilingual TFT d...
1 - 8  of 34
  1  2  3  4  5  Következő