  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Spirális táptalaj oltó készülék
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/28/18989828.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  INTERSCIENCE
Leírás:   easySpiral® spiral plater, A petri csészék mérete: 9 cm diameter, Térfogat, µl: 50 or 100, Max. syringe volume: 1000 µl, Tömeg, kg: 15,6, Szél. × mélys. × mag.: 38×42×29 cm, Hálózati csatlakozás, V/Hz: 220/50 - 60
Katalógus szám: (INSC414000)
Gyártó:  INTERSCIENCE
Leírás:   easySpiral Dilute® is a 2-in-1 equipment: automatic diluter and plater. It allows to do 5 x serial 1/10 dilutions and automatic plating on 1 single Pe...
UOM:  1 * 1 DB