  • Kritériumok
    • Raktáron (36)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kémcsőrázók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/99/18989999.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Rendezés:
Katalógus szám: (444-1372)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A Vortex típusú kémcsőrázó korszerű elektronikájának köszönhetően kényelmesen kezelhető. A keverést egyszerűen a gumikónusz vagy a feltét lenyomásával...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-0004)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kémcsőrázó legfeljebb 30 mm átmérőjű kis edényekhez, pl. kémcsövekhez, centrifugacsövekhez és Eppendorf csövekhez használható. A készülékház felső r...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ergonomic mini vortex mixers with features to suit different applications, these compact units provide optimum comfort and minimal stress.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Széles körben alkalmazható készülék, mely erőteljes, egyenletes rotációs keverést végez, minimális vibráció mellett. Alkalmas lombikok, főzőpoharak, c...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VWR Standard microplate vortex mixer is a variable-speed analogue unit, with its high speed and small orbit is optimal for effectively mixing micr...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR heavy-duty vortex mixers have an efficient motor enabling units to operate in continuous mode and handle all accessories over the entire speed ran...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kémcsőrázó többféle célra használható a háromféle cserélhető tartozék és a különböző betéteknek köszönhetően. Eppendorf csövek, mikrotitráló plate-e...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Állványos kivitelű készülékek, amelyekkel egyszerre több kémcső, ampulla, illetve hengeres edény keverhető. A rotációs keverés úgy jön létre, hogy az ...
1 - 8  of 39
  1  2  3  4  5  Következő