  • Kritériumok
    • Raktáron (15)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Inkubátoros rázógépek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/85/18989785.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Számos alkalmazáshoz, például sejttenyésztéshez, oldhatósági vizsgálatokhoz, bakteriális szuszpenziók készítéséhez, valamint általános keverési felada...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-0765)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A asztali inkubátoros háromdimenziós rázógép minták egyidejű vertikális és horizontális keverésére, valamint párhuzamosan általános célú inkubálásra a...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-0762)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A asztali inkubátoros kibillenős rázógép minták lassú, egyenletes keverésére és párhuzamosan általános alkalmas. A külső burkolat megvédi a belső alka...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR inkubáló/hűtő 5000IR orbitális rázógépeket számos rázó- és inkubáló alkalmazáshoz tervezték, mint például sejttenyészetek, oldhatósági vizsgálatok...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Shaking incubators with a small footprint. These compact units feature a stackable design and expanded temperature range which makes the ILS 4 and ILS...
Katalógus szám: (444-0272)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A készülék 4 db mikroplate vagy 2 db Eppendorf-cső tartó inkubálására és rázására alkalmas. A rázási frekvencia az adott alkalmazásnak megfelelően szé...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-0274)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kiválóan alkalmas bakteriális szuszpenziók készítéséhez, hibridizációhoz, festéshez és színtelenítéshez, anyagcsere vizsgálatokhoz, valamint sejttenyé...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  IKA
Leírás:   Az egyszerűen kezelhető inkubátoros rázógép szabályozott hőmérsékletű környezetben felügyelet nélküli működésre alkalmas. A berendezés beállított sebe...
1 - 8  of 37
  1  2  3  4  5  Következő