  • Kritériumok
    • Raktáron (31)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Körkörös síkrázó
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/49/18989749.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (444-0756)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az alacsony felépítésű kibillenős rázógép jól elfér a legtöbb vegyifülkében és inkubátorban. Az öntött alumínium alaplap tartós, továbbá stabilitás el...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-0500)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kémcsőkeverő használható biokémiai, molekuláris biológiai és hisztokémiai munkákhoz. A forgólapba a csövek függőleges, vízszintes vagy bármilyen e k...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (700-0245)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A Mini Blot rázógép ötvözi a billegő és a rázó mozgásformákat, ezáltal háromdimenziós mozgást végez. Kiválóan alkalmas gélek és blottok kíméletes, de ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-0759)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az alacsony felépítésű háromdimenziós rázógép a minták egyenletes, precízen állítható sebességű, habzás nélküli, háromdimenziós hullámmozgással történ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kibillenős rázógépek változtatható sebességgel és állítható kibillenéssel rendelkeznek, a keverési körülmények optimálisan szabályozhatók. A kímélet...
Katalógus szám: (444-0148)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A mini rázógép ötvözi a körkörös rázást és a billegő mozgást, ezáltal háromdimenziós, kíméletes, ám alapos, habképződés nélküli keverést végez. Ideáli...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-0350)
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   A kompakt PS-3D változtatható sebességű, rögzített szögű, háromdimenziós rázógép alkalamas géltechnikákhoz, keverésre, gélek festésére, festékanyagok ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   A PTR-35 és PTR-60 változtatható sebességű, változtatható szögű, 360°-os szögben is átforduló rázógépek. Az alkalmazások között említhetjük a mikrocsö...
1 - 8  of 47
  1  2  3  4  5  6  Következő 