  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Irányváltós rázógépek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/17/18989717.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (444-2909)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digitális rázógép mikroprocesszoros vezérléssel, amely több keverési feladathoz is alkalmazható, pl. sejttenyészetekhez, oldhatósági vizsgálatokhoz és...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  IKA
Leírás:   Kompakt kialakítású, időzítővel ellátott rázógépek, a rázási sebesség elektronikusan állítható. A control típus RS232/analóg kimenetekkel rendelkezik ...
Katalógus szám: (442-1184)
Gyártó:  IKA
Leírás:   Laboratóriumi rázógép digitális kijelzővel, nagy rázóasztallal. Garantáltan folyamatos működés akár szélsőséges terhelés esetén is. Használható vízszi...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Edmund Bühler GmbH
Leírás:   Nagy méretű, nagy teherbírású irányváltós rázógép, kizárólag padlón álló készülékként használható. Rázógép folyamatos működésre, legfeljebb 75 kg-os t...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Edmund Bühler GmbH
Leírás:   Asztali irányváltós rázógépek folyamatos működésre, legfeljebb 30 kg-os terheléssel. Az univerzális rázóasztalon maximálisan 11 darab 1000 ml-es vagy ...
Gyártó:  Edmund Bühler GmbH
Leírás:   Folyamatos működésre alkalmas irányváltós rázógépek. Az univerzális rázóasztalon legfeljebb 5 darab 1000 ml-es vagy 9 darab 500 ml-es lombikhoz tartoz...
Katalógus szám: (OHAU30391830)
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   This digital reciprocating shaker is designed for a wide range of applications, including cell cultures, that require accurate and repeatable results....
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-0114)
Gyártó:  STUART SCIENTIFIC
Leírás:   Laboratory scale platform shakers, which are ideal for extractions. Units have a powerful yet quiet shaking mechanism and have been designed for probl...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 13
  1  2  Következő