  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Körkörös síkrázó
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/10/18989610.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"39"
Rendezés:
Katalógus szám: (444-0268)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Rázógép általános laboratóriumi feladatokhoz mikroprocesszoros vezérléssel, amely ideális többféle keverési folyamathoz. A rázási sebesség szabályozás...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digitális rázógépek mikroprocesszoros vezérléssel, amelyek ideálisak nagy mennyiségek esetén és a nagyméretű edényekben történő keverési feladatokhoz,...
Katalógus szám: (444-2903)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Mikroprocesszoros vezérléssel ellátott általános célú rázógép, amely kiválóan alkalmas rutin keverési feladatokhoz, így baktérium szuszpenzió készítés...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-2915)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digitális rázógép mikroprocesszoros vezérlővel, amely ideális nagy mennyiségű anyagok keveréséhez, pl. sejttenyésztéshez, oldhatósági vizsgálatokhoz é...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digitális rázógép mikroprocesszoros vezérlővel, amely ideális nagy mennyiségű anyagok keveréséhez, pl. sejttenyésztéshez, oldhatósági vizsgálatokhoz é...
Katalógus szám: (444-2912)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nagy teherbírású rázógép mikroprocesszoros vezérléssel, amely ideális nagy mennyiségű anyag keverésére, pl. baktérium szuszpenziókhoz, festéshez és a ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-2900)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Általános célú rázógép mikroprocesszoros vezérléssel, amely ideális alapszintű keverési feladatokhoz, felitatási technikákhoz, festéshez és a festő an...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digitális rázógép mikroprocesszoros vezérléssel, amely több keverési feladathoz is alkalmazható, pl. sejttenyésztéshez, oldhatósági vizsgálatokhoz és ...
1 - 8  of 39
  1  2  3  4  5  Következő