  • Kritériumok
    • Raktáron (8)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroplate rázógépek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/44/18989544.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (444-7016)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ideális molekuláris biológiai alkalmazásokhoz, mechanikai és kémiai sejtanalízisekhez, rostminták keveréséhez, citogenetikai és sejt szuszpenziók kev...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-0270)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A mikroprocesszoros vezérlésű mikroplate rázógépekre 2 vagy 4 mikroplate, mély lyukú plate vagy 2 mikrocső tartó helyezhető. A rázási frekvencia széle...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   Innovatív, flexibilis és kompakt keverő, kimondottan platekben és mikrocsövekben lévő, kis térfogatú folyadékok keveréséhez. Gyors és precízen szabály...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-0024)
Gyártó:  IKA
Leírás:   A mikroplate rázógép elektronikus szabályozással állandó értéken tartja a beállított fordulatszámot, a névleges és tényleges fordulatszám összehasonlí...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-0041)
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   Kompakt felépítésű mikroplate rázógép, amely megbízható rázást biztosít 96 és 384 férőhelyes mikroplatek részére, könnyen beállítható digitális időzít...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BARN88880024)
Gyártó:  BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Leírás:   This microplate shaker is ideal for immunoassay, screening, and magnetic bead applications. It is capable of shaking up to four microplates in one run...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (OHAU30391907)
Gyártó:  OHAUS
Leírás:   This light duty microplate shaker is ideal for immunoassays and general microplate shaking, and is designed to be used in a variety of environmental c...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Edmund Bühler GmbH
Leírás:   Factory fitted options can not be retrofitted.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 17
  1  2  3  Következő 