Szeretne újra bejelentkezni?
Sample preparation for online measurements, PurCon®
Gyártó: WTW ONLINE
PurCon®
708-0051EA 2751000 HUF InStock
708-0051
Sample preparation for online measurements, PurCon®
Pumpák Perisztaltikus pumpák
  • Permeate is free of solids and bacteria
  • BubbleClean® self-cleaning feature reduces maintenance requirements
  • Can supply up to three TresCon®  analysers
Tanúsítványok: TUV-Mark, DIN-GOST, Electrical EN 62326 class B, Annex A, FCC class A.
Rendelési információk: To supply raw water to the PurCon® system a submersible pump is required.
Szállítási információk: Supplied with 1 m permeate tubing with adapter, 3 hose clamps for feed tubing.
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KIEGÉSZÍTŐK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség