  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mintavevők szilárd anyagokhoz
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/13/18989813.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"53"
Rendezés:
Katalógus szám: (300-0162)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Strong plastic briefcase with many sampling tools for food products and animal feed and water sampling.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Made from high impact PS. Disposable tool for sampling and sensorial tests made of highly resistant plastic, irradiated and individually packed in bag...
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   The sleeve sampler is specially designed for large volumes at great depths.
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   UD master, double style sampler, for free flowing powders, Alkalmazás: Gyógyszertár, Hossz: 1200 mm, Átmérő: 25 mm, Kamrák: 8
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   Sack Master P sima végű, 250 ml-es mintavevő palackkal, 316-os rozsdamentes acél, Alkalmazás: Gyógyszertár, Hossz: 400 mm, Átmérő: 25 mm
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   Pocket samplers for discrete zone samples from powders and granules.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Different volumes can be sampled easily, quickly, and cleanly from different depths in sacks or containers.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Pigment lance to sample pigments, pastes and agglomerating bulk goods.
1 - 8  of 53
  1  2  3  4  5  6  7  Következő