  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mintavevők folyadékhoz
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/64/18989764.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"29"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A mintavevő nyélből és ahhoz rögzíthető kék polipropilén pohárból áll. Rápattintható vagy csavaros kupakkal ellátott változatokban lehet rendelni.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Dipper liquid sampler with valve operated by the centre rod. For immersion into cans, bottles, tanks, vats, etc. Centre rod with finger ring activates...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A nyélben levő hosszabbító csavar belső része PTFE bevonatú acélból készül.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This sampling bottle with removable handle is made of shatter-proof PP.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Multi-sectored samplers for the sampling of powders, pellets and friable materials, which may become non homogeneous in bags at various levels. The mo...
Katalógus szám: (300-0164)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Cylindrical probe for the proper sampling of frozen products packed in bulk – to be used with electrical drill - suitable to collect frozen goods. Ide...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (300-0291)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Autoclavable sampler with tapered shape.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (300-0166)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Sampler probe specially designed for single samples from PE or paper bags. The needle point sampler punctures the bag with minimum damage.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 29
  1  2  3  4  Következő