  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Folyadék mintavevők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/52/18945252.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"43"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (231-0500)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PTFE
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   A polipropilén és alumínium anyagból készült mintavevők ideálisak a medencékből, tartályokból, aknákból és a felszíni vizekből történő mintavételhez. ...
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Maró folyadékokból történő mintavételre szolgáló, kémiailag ellenálló PP poharak, hozzájuk erősített rúddal. A mintával érintkező részek PP-ből készül...
Katalógus szám: (300-1041)
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   The collection lance consists of an inner tube and an outer tube. The suction position can be varied steplessly with the outer tube within a height of...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   This Jumbo pipette is a disposable liquid sampler.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   ViscoSampler with powerful suction for viscous media. The media is drawn up and discharged using the suction flask.
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   These telescopic handles can be used when sampling from overhead gantries or difficult to reach places.
1 - 8  of 43
  1  2  3  4  5  6  Következő 