Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
mintavevok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/67/18989767.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"171"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A mintavevő nyélből és ahhoz rögzíthető kék polipropilén pohárból áll. Rápattintható vagy csavaros kupakkal ellátott változatokban lehet rendelni.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Dipper liquid sampler with valve operated by the centre rod. For immersion into cans, bottles, tanks, vats, etc. Centre rod with finger ring activates...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A nyélben levő hosszabbító csavar belső része PTFE bevonatú acélból készül.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A SAS Super Isolator levegő mintavevő ugyanazt a technológiát alkalmazza, mint a SAS Super mikrobiális levegő mintavevők. A mintavevő fej a készüléktő...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Multi-sectored samplers for the sampling of powders, pellets and friable materials, which may become non homogeneous in bags at various levels. The mo...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A SAS Super ISO 100 és a SAS Super ISO 180 típusú levegő mintavevők 100, illetve 180 liter levegőt áramoltatnak percenként a táptalajra, az áramlási s...
Katalógus szám: (300-0171)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Piston sampler, made in chromium plated brass, sterilisable. The end of the tube is sharp for puncturing boxes, bales or bags containing soft pasty ma...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (300-0165)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Cylindrical probe for aseptic sampling of ice cream and similar products. The probe is completed with a special Pyrex test tube for transport of the s...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 171
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő