  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Görgős keverők sejttenyésztéshez
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/46/18989746.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Roller Culture Apparatus, Production R2P with bottom drive, 152 mm deck spacing, Európai hálózati csatlakozó, 11 decks, 55 bottle positions
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   This standard cell production roller culture apparatus allows flexibility for scale-up and production of monolayer cell cultures in standard roller bo...
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Ez a hagyományos típusú palackforgató berendezés sejttenyésztéshez 108 - 121 mm átmérőjű, és akár 290 mm hosszúságú palackok forgatására szolgál.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   A mini sejttenyésztő palackokhoz való forgatóberendezés (Roller Bottle keverő) kis mennyiségek keveréséhez és rázáshoz használható olyan üvegek esetéb...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BELLCO GLASS INC.
Leírás:   Roller Culture Apparatus, Modular with all-position drive, stand-by drive and alarm, 45 bottles (8 decks)
Gyártó:  BELLCO GLASS INC.
Leírás:   Roller Culture Apparatus, Modular, 25 bottles (4 decks)
1 - 6  of 6