  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hűtőszekrények
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/28/18989728.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"73"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   Ventilátoros légkeverés; a ventilátor az ajtó kinyitásakor megáll.
Katalógus szám: (471-1113)
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   This cabinet is ideal for use in a restricted space.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   Refrigerator, Kategória: Általános használatra, Table height refrigerators, TP1414 Comfort, with integrated top freeze, Térfogat, l: 107 + 15, Leolvasztás: automatic, Polc / fiók: 2 shelves, glass with plastic frame, Kosarak: 1, Anyag: Acél, Energia osztály: A++, Külső szélesség × mélység × magasság, mm: 501×620×850
Katalógus szám: (LIEBLCV4050)
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   This laboratory combination has two independent refrigeration systems with two motors and two electronic regulators. Ventilated cooling for the refrig...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   These combined fridge freezers with biofresh and nofrost offers more interior capacity for food storage, economy and energy efficiency.
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   Liebherr’s NoFrost comfort freezer provide expert refrigeration technology to ensure long-term freshness. The freezer is always free of ice, and food ...
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   These integrated built-in refrigerators are designed to maintain the temperature and an ideal air humidity.
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   These pharmacy refrigerators are specifically designed for the safe storage of pharmacy products compliant with DIN 58345. They provide maximum storag...
1 - 8  of 73
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Következő 