  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Asztali refraktométerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/36/18944936.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   Robust fully automatic instruments for the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Br...
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   The RFM900-T are suitable for chemical, petrochemical, pharmaceutical, flavours and fragrance industries as well as for academic research.
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   These refractometers bring with a line of high precision Peltier temperature controlled benchtop refractometers for demanding applications within the ...
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   Abbe refractometer 60/LR can be used in sugar solutions and liquid food, together with a wide range of chemicals.
Katalógus szám: (635-0480)
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   Kedvező árfekvésű refraktométer, melynek használata az oktatásban, és olyan laboratóriumokban javasolt, ahol széles törésmutató tartományok mérésére v...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELL19-20-61-193)
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   The RFM990 is a wide range Peltier temperature controlled refractometer, that has been adapted for use with samples under flow conditions, ensuring th...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 21
  1  2  3  Következő 