Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Refraktométerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/27/18989727.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"78"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Hordozható refraktométerek, automatikus hőmérséklet kompenzációval (ATC), a pontos eredmények érdekében.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Dual scale handheld refractometers designed to provide ranges of Brix (sugar concentration) and refractive index measurements.
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   Abbe refractometers 60/ED and 60/LR can be used in sugar solutions and liquid food, together with a wide range of chemicals.
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   A range of reliable premium quality instruments for a wide range of applications.
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   A range of reliable premium quality instruments for a wide range of applications.
Katalógus szám: (635-0480)
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   Kedvező árfekvésű refraktométer, melynek használata az oktatásban, és olyan laboratóriumokban javasolt, ahol széles törésmutató tartományok mérésére v...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   The OPTi+ refractometers cover the complete Brix range or equivalent scales.
Katalógus szám: (BELL19-20-61-193)
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not ...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 78
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Következő