  • Kritériumok
    • Raktáron (12)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Perisztaltikus pumpák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/38/18989638.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VWR® PP 10 and PP 22 pumps offer enhanced and versatile performance in an ultra-compact, low maintenance design. These highly innovative peristalt...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR FASTLoad sorozatú perisztaltikus pumpák pontossága és reprodukálhatósága kiemelkedő, az áramlási sebesség 0,8 ml/perc értéktől egészen 1312 ml/...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR PP 3300 and PP 3400 peristaltic pumps are ideal general purpose tubing pumps for high repeatability, precision metering, and worry-free performanc...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The PP 4000 series peristaltic pumps provide multichannel pumping with the accuracy of flow control and broad flow range to efficiently service most p...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PP 3300D and PP 3400D peristaltic pumps are specifically designed for critical metering and dispensing applications: The user can pump, dispense and f...
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   A Sentino® pumpa rendszer a Pall cég MicroFunnel™ szűrőegységgel együtt. A mintát perisztaltikus pumpa juttatja a szűrőre, a szűrlet közvetlenül a le...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Single channel laboratory pump for use in liquid chromatography and other applications where accurately
controlled liquid flows are required.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BIOTOOL AG
Leírás:   The DosiPump is an intelligent peristaltic pump which allows precise and reproducible dosing. Capable of single volume dosing and multiple dosing in b...
1 - 8  of 37
  1  2  3  4  5  Következő