Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Pumpák
211  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/94/18989694.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"211"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (181-0067)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Széles körben használható, kisméretű, csekély szervíz igényű, egy pumpafejjel rendelkező membrános laboratóriumi pumpa. Vákuum és túlnyomás előállítás...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   LVS 105T 10-ef:
Compact, dry running, chemical resistant pump systems, used for many applications in chemical laboratories and research.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VWR® PP 10 and PP 22 pumps offer enhanced and versatile performance in an ultra-compact, low maintenance design. These highly innovative peristalt...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VCP 80 and VCP 130 can be used as vacuum and pressure pumps and set a standard for efficient vacuum utility. Use these pumps for affordable vacuum...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The PP 4000 series peristaltic pumps provide multichannel pumping with the accuracy of flow control and broad flow range to efficiently service most p...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR PP 3300 and PP 3400 peristaltic pumps are ideal general purpose tubing pumps for high repeatability, precision metering, and worry-free performanc...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VP 10 Autovac is a self-regulated vacuum system that is ideal for vacuum distillation. The pump system provides optimal and trouble-free solvent s...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kétfokozatú, olajmentes működésű membránpumpa, széleskörű laboratóriumi alkalmazásokhoz. Gázokat, gőzöket sűrít és szív el, a tápfolyadék szennyeződés...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 211
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő