  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Polariméterek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/61/18989661.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Rendezés:
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   Digital polarimeter designed for measurements of specific rotation, percentage of concentration, purity, percentage of inverted sugar and percentage o...
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   ASDS480 is a Near Infra Red (NIR) automatic polarimeter designed for laboratories and tare houses, especially for the cane, beet and ethanol industrie...
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   The ADP600 high precision polarimeters with internal Peltier temperature control are capable of measuring optical rotation to four decimal places angu...
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   Automatic saccharimeter designed for sugar purity in laboratories and tare houses.
Katalógus szám: (BELL37-30-61-181)
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   Digital polarimeter designed for measurements of optical and specific rotation, percentage of concentration, purity, percentage of inverted sugar and ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELL31-02-EU)
Gyártó:  BELLINGHAM & STANLEY
Leírás:   The D7 is an optical polarimeter for laboratories, with low sample through put, or as a teaching tool in academia.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (635-0162)
Gyártó:  ATAGO
Leírás:   Digital polarimeter for use in the pharmaceutical, chemical and food industries.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ATAGO
Leírás:   AP-300 with automatic temperature compensation (ATC) for sugar factories.
1 - 8  of 9
  1  2  Következő