  • Kritériumok
    • Raktáron (200)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Egycsatornás pipetták
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/98/18989798.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"65"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These lightweight Standard Line pipettes provide accuracy and precision. Their ergonomic features, such as the contoured shape of the handle and the s...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR új ergonomikus, nagy teljesítményű pipettái megbízható pontosságot és ismétlőképességet nyújtanak. A továbbfejlesztett ergonomikus funkciók hoss...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Pipette, single channel, VWR®, Fixed volume, 250 µl, Pontosság: ± 0,6 %, Ismételhetőség: 0,3 %, Pipetta hegyekhez: 1000 µl
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ezek a pipetták a kitűnő pontosságot, precizitást és robusztus kivitelt javított ergonomikus kialakítással kombinálják.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR Ultra-High Performance (különösen nagy teljesítményű) pipetta kiemelkedően jó pontosságot és reprodukálhatóságot biztosít, könnyű és tartós kial...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A levegő kiszorítás elvén működő adagoló pipettával két előre beállított térfogat, 1 és 0,1 ml pipettázható egymás után többször ugyanabból a folyadék...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Brand
Leírás:   A legmagasabb precizitási követelményeket igénylő laboratóriumi alkalmazásokhoz is alkalmas. A 0,1 - 1 µl - es Transferpette® S a legnagyobb pontosság...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   This electronic pipette offers improved ergonomics and performance for standard pipetting applications.
1 - 8  of 65
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő 