Nyomtat…
Mechanikus adagoló pipetta, HandyStep® S
Gyártó: Brand
HandyStep® S
612-3858EA 113000 HUF
612-3858
Mechanikus adagoló pipetta, HandyStep® S
Pipetták Adagoló pipetták
Az ergonomikus és tartós adagoló pipetta gyors és könnyű sorozat pipettázást, a PD hegyekkel (10 különböző méret 0,1 µl és 50 ml között) együtt használva pedig egyetlen felszívással akár 49 ismétlődő adagolást tesz lehetővé. Combitips®, Combitips® plus és egyéb standard fecskendőhegyekkel is használható.
  • Könnyen felhelyezhető hegyek - a hegyeket alulról lehet beilleszteni
  • Hegyledobó gomb a hegyek érintése nélküli, biztonságos eltávolításához
  • Kiemelkedően egyszerű használat (mindössze három kezelőszerv)
  • Megfelelőségi bizonyítvánnyal és sorozatszámmal szállítjuk
  • 59 különböző térfogat, tízféle PD-Tip hegyméret
A HandyStep® S térfogat kiszorítás elvén működik, így rutin és kutatási alkalmazásokhoz valamint nehezen kezelhető (viszkózus, nagy sűrűségű vagy nagy gőznyomású) folyadékokhoz is ideális.
* Stroke setting = % of nominal volume
Szállítási információk: Gyári megfelel?ségi bizonyítvánnyal, kezelési útmutatóval, fali tartóval és három PD-heggyel (0,1, 1 és 10 ml) szállítjuk.