  • Kritériumok
    • Raktáron (15)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Adagoló pipetták
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/29/18989729.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A Stepper és a VWR fecskendőhegyek együttes használata kipróbált és bevált megoldás az 1 μl-től 5000 μl-ig terjedő térfogatok adagolásához.
Katalógus szám: (613-2169)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A pipetta szennyezett és illékony folyadékok adagolására szolgál. A dugattyúval ellátott adagolóhegy elősegíti a hegyben felszálló aeroszolok okozta ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   This pipette enables precise pipetting from 1 μl to 50 ml and makes long pipetting series faster and easier. The aspirated liquid can be dispensed up ...
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   Használata a lehető legegyszerűbb: precíz és rugalmas térfogat választás és gyors, könnyű Combitip advanced® fecskendőhegy csere.
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Light, ergonomic, easy to use repeating pipette, comprising a main body equipped with a filling lever, a dispensing lever and a volume selection knob.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Kis súlyú, egyszerűen használható nyolc csatornás adagoló pipetta, melynek segítségével folyadék adagolása végezhető mikroplatekbe, illetve gyorsan el...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (KAVA632446003005)
Gyártó:  Kavalier
Leírás:   Bottle top tilt measure, complete with bottle 250 ml capacity, Boroszilikát üveg, Térfogat: 5 ml
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  Brand
Leírás:   Az ergonomikus és tartós adagoló pipetta gyors és könnyű sorozat pipettázást, a PD hegyekkel (10 különböző méret 0,1 µl és 50 ml között) együtt haszná...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 21
  1  2  3  Következő 