  • Kritériumok
    • Raktáron (62)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "toebbcsatornas-pipettak"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/73/18989573.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ezek a pipetták a kitűnő pontosságot, precizitást és robusztus kivitelt javított ergonomikus kialakítással kombinálják.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These lightweight Standard Line pipettes feature a revolutionary suspension system which allows the shaft to retract slightly when pressed against a r...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR Ultra-High Performance (különösen nagy teljesítményű) pipetta kiemelkedően jó pontosságot és reprodukálhatóságot biztosít, könnyű és tartós kial...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A könnyű, ergonomikus kialakítású pipetták ismételt használatakor sem fárad el a kéz. A pipettákban a rendkívül pontos térfogat adagolást mikroprocess...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR új ergonomikus, nagy teljesítményű pipettái kiváló pontosságot és ismétlőképességet nyújtanak. A továbbfejlesztett ergonómiai funkciók hosszú ha...
Gyártó:  SARTORIUS
Leírás:   Small, lightweight electronic pipette that eases the user's workload, protects user from injury by ensuring optimal working posture and allowing accur...
Gyártó:  SARTORIUS
Leírás:   Picus® NxT offers distinct advantages for compliance in strictly regulated laboratories with its added certification, safety features and technology. ...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   These pipettes are ideal for quickly and efficiently performing sample transfers between virtually any tube, rack, microplate or horizontal gel box. A...
1 - 8  of 40
  1  2  3  4  5  Következő