Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Modellek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/56/18989556.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  EDVOTEK EUROPE LTD
Leírás:   Students can build a model of DNA using this simple and colourful system.
Katalógus szám: (EDVO1500)
Gyártó:  EDVOTEK EUROPE LTD
Leírás:   A set of coloured beads that can be designated to represent the Watson-Crick DNA bases: A, T, G, C.
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (PRTWZ550)
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   Premium quality black high gloss mannequin.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (761-0111)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   More detailed set for students at a more advanced level.
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (764-0077)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Three assembled models of:
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Mini molecular models of DNA with nucleic acids, five-sided sugar molecules and pyramid-shaped phosphate molecules.
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Sets for different molecular models holding securely, even larger molecules.
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Molymod is the original, unique, dual-scale system of high quality molecular models.
1 - 8  of 36
  1  2  3  4  5  Következő