  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Petri-csésze töltők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/42/18989642.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Katalógus szám: (PBIB13120)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This compact instrument from stainless steel dispenses medium automatically to Petri dishes.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BTOL900000-EU)
Gyártó:  BIOTOOL AG
Leírás:   [EN]PETRISWISS PS900, DISH FILLER, 90MM 1 * 1 DB
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BIOTOOL AG
Leírás:   PetriSwiss PS 200 and 400 automatically fill and stack Petri dishes in removable safety racks. The unit takes the lowest dish from the stack and place...
Gyártó:  BIOTOOL AG
Leírás:   PetriSwiss PS 20 fills 20 dishes directly in the PetriRack. There is no need for manual stacking or any other manual operations. It is ideal for produ...
1 - 4  of 4