  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
hibridizacios-kamrak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/51/18374051.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Katalógus szám: (732-2956)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   A flexible and cost effective platform for any laboratory, the PerfectBlot can accommodate multiple 150 mm or 300 mm bottles at temperatures up to 80 ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  THERMO HYBAID
Leírás:   A Hybaid hibridizációs kamrák a tökéletes és reprodukálható kísérleti eredmények eléréséhez elengedhetetlen pontos hőmérséklet szabályozást és egyenle...
Gyártó:  STUART SCIENTIFIC
Leírás:   Versatile and compact 20 litre hybridisation incubator and combined rocker shaker. The incubator temperature is accurately set via easy-to-use encoder...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (732-4300)
Gyártó:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Leírás:   A hibridizációs kamra gyorsan felfűt a beállított hőmérsékletre, továbbá egymásra rakható a rendelkezésre álló hely jobb kihasználása érdekében. Az ál...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (732-4315)
Gyártó:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Leírás:   A Minidizer hibridizációs kamra személyes használatra készül, kompakt felépítésű, hordozható asztali készülék. Induló vagy korlátozott hellyel rendelk...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  TECHNE
Leírás:   Ideális nylon vagy nitrocellulóz szűrőkhöz kötött RNS, DNS vagy fehérjék blottolásához. A kívánt sorrend észlelését általában radioaktív vagy kolorime...
Katalógus szám: (732-4301)
Gyártó:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Leírás:   A HybriLinker készülék egy HB-1000 hibridizációs kamra és egy CX-2000 crosslinker kombinációja, amelyek egymástól függetlenül is működnek. A készülék ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (732-4316)
Gyártó:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Leírás:   A hibridizációs kamra többszörös mozgási lehetőségekkel rendelkezik: a Multidizer kamrát egy forgató rendszerrel (az alsó kamrában) és egy irányváltós...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 10
  1  2  Következő