  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kemencék
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/48/18374048.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Rendezés:
Gyártó:  NABERTHERM GMBH
Leírás:   Az elektromos fűtésű tokos kemencék mindennapos laboratóriumi használatra ideálisak. A külső fal rozsdamentes, texturált acéllemez. A kemencék maximál...
Katalógus szám: (NABETOP16/R)
Gyártó:  NABERTHERM GMBH
Leírás:   [EN]LOADER TOP ROUND TOP 16/R 16L 1300° 1 * 1 DB
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  NABERTHERM GMBH
Leírás:   These models are especially designed for ashing in the laboratory. Units feature rust-free, textured stainless steel exteriors. A special air intake a...
Gyártó:  NABERTHERM GMBH
Leírás:   With an excellent price/performance ratio, these compact, lightweight muffle furnaces are ideal for many laboratory applications. Units feature double...
Katalógus szám: (455-0534)
Gyártó:  NABERTHERM GMBH
Leírás:   Chamber furnaces for annealing, hardening and brazing.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  NABERTHERM GMBH
Leírás:   Benchtop chamber furnaces for annealing, hardening and brazing.
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   Muffle furnaces for chemical analysis, annealing loss, ashing and material testing of samples. The M 104 G model has a glazed muffle this unit is ide...
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   [EN]FURNACE,MUFFLE,230V,AC 50/60HZ,M110 1 * 1 DB
1 - 8  of 11
  1  2  Következő