Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Molekula modellek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/64/18989564.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Rendezés:
Gyártó:  EDVOTEK EUROPE LTD
Leírás:   Students can build a model of DNA using this simple and colourful system. Use together with the RNA Protein Synthesis Kit to model tranlation and tran...
Katalógus szám: (EDVO1500)
Gyártó:  EDVOTEK EUROPE LTD
Leírás:   A set of coloured beads that can be designated to represent the Watson-Crick DNA bases (A, T, G, C).
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (SPIRMKO-ACGT-53)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   It can be shown, how the bases ( Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin) are combined through triple and double hydrogen bonds.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (764-0059)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Alpha-helix
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (761-0116)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Contains components for building eight models illustrating bonds in hydrochloric acid (straight), beryllium chloride (straight), water (angled), boron...
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (SPIRMKO-127-27)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Kit composed of 27 atoms, Cl ions are bigger than the Na ions. The kit is delivered in a plastic box with english instruction manual. The molymod® sys...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Glyceryl tristearate C₅₇H₁₁₀O₆
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (763-0454)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Nucleic acids, five sided sugar molecules and pyramid shaped phosphate molecules. Only correct base pairs can be connected.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 35
  1  2  3  4  5  Következő