  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Malmok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18989551.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (412-0167)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kis térfogatú minták aprítására szolgáló golyósmalom alkalmas mikrocsövek és mikroplate-ek rázására/keverésére is. Sokféle tudományos területen hasz...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (412-1111)
Gyártó:  IKA
Leírás:   A szakaszos üzemű malom kétféle őrlési eljárásra alkalmas: morzsolásra és aprításra. A kemény, rugalmatlan anyagokat tompa élű, jó minőségű, rozsdamen...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Retsch GmbH
Leírás:   Mill
Gyártó:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Leírás:   Porcelain
Gyártó:  Retsch GmbH
Leírás:   Mill, Cutting, (* Depending on feed material and instrument configurations/settings)
Katalógus szám: (412-0203)
Gyártó:  IKA
Leírás:   The Tube Mill control is a highly versatile small batch mill with disposable grinding chambers thereby eliminating cross-contamination and cleaning ef...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (412-1130)
Gyártó:  IKA
Leírás:   Folyamatosan működő univerzális őrlőberendezés, erőteljes meghajtó egységgel. Az őrlőkések által felaprított anyag egy cserélhető, rozsdamentes acél ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (412-0304)
Gyártó:  IKA
Leírás:   This batch mill has simple handling with keypads which grinds hard, brittle, soft and fibrous materials, because samples may be embrittled directly in...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 35
  1  2  3  4  5  Következő 