  • Kritériumok
    • Raktáron (16)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
sztereo-mikroszkopok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/53/18989853.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Katalógus szám: (630-2721)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The SZT350-6 can be used for observations in advanced teaching, laboratory and industrial applications.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az ismertetett típusok jól használhatók szak- és felsőoktatási területeken, valamint az iparban.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VisiScope 250 igényes alkalmazásokhoz ajánlott.
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   A digitális zoom sztereó mikroszkópok rutin ellenőrzésekhez és különböző összeszerelésekhez használhatók.
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   The SMZ-161 offer improved optical performances and a reflector of transmitted light, providing clear, distortion-free, 3D images.
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   A sztereomikroszkópok K torzításmentes 3D képeket állítanak elő. A legkülönbözőbb biológiai, ipari, laboratóriumi, minőségellenőrzési stb. vizsgálatok...
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   The SMZ-171 modular system offers the possibility to create one's microscope by choosing a head, a holder and a stand.
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   A SMZ-168 nagy minőségellenőrzési és kutatási alkalmazásokhoz ajánlottak.
1 - 8  of 14
  1  2  Következő