  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kamerák mikroszkópokhoz
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/17/18945117.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VisiCam plus cameras offer high resolution high speed live imaging and fit any microscope in educational, industrial or clinical use.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kamera biztosítja az életszerű videók és képek rögzítését az SD-kártyán vagy a csatlakoztatott számítógépen keresztül.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   High-speed microscope camera with excellent colour reproduction for routine applications.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2629)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digitális kamera Wi-Fi kapcsolattal, VWR® VisiCam®, Felbontás: 5,0 MP (PC) ; 2,0 MP (WiFi), Exposure time: Automatic, Érzékelő: Micron C-MOS, 80 g
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2668)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A beépített 16 Mb-os puffer memóriának köszönhetően, a magas képfrekcencia (20 fps) és a stabil képátvitel biztosítva van.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2958)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   High-performance camera with advanced software for different observation methods.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2671)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A CMOS kamera nagy sebességű nyomtatást biztosító, beépített 32 Mb-os puffer memóriával, nagy képváltási frekvenciával és képátvitellel rendelkezik.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2669)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A tudományos célokra alkalmas, 1/1,8"-os, 5.0 MP CCD kamera 16 Mb belső memóriával rendelkezik annak érdekében, hogy biztosítsa a sok képpontból álló ...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 24
  1  2  3  Következő 