  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
led-megvilagitas
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/57/18989457.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Rendezés:
Katalógus szám: (631-1086)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This VisiLight® P-LED10 source is designed with a double P-LED of 3,6 W for advanced light control.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2676)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VisiLight® R-LED 66 ring light with its innovative design is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker-f...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az VisiLight® I-LED pontszerű, prcízen beállítható megvilágítást biztosít. A fényforrás közvetlenül a mikroszkóp állványra vagy a falra rögzíthető.
Katalógus szám: (631-1780)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A csúcstechnológiás megvilágító modul könnyen telepíthető meglévő mikroszkóphoz, csak csatlakoztatni szükséges, és máris működik ("plug-and-play"). Az...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (631-0995)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A LED lámpa hatékony alternatívája a hagyományos halogén lámpás világító rendszereknek, kutatási és ipari használatra javasolt.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Leírás:   High quality desktop lamp offering even, glare-free illumination with high black-white contrast and good colour reproduction.
Gyártó:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Leírás:   Az EasyLED Spotlight Plus sorozat innovatív megvilágítási rendszer, amelynél a nagy fényerejű LED-ek és a vezérlő elektronika a lámpafejbe van beépítv...
1 - 8  of 16
  1  2  Következő