Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroszkópok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/48/18989548.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"100"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VisiScope 254 microscopes have been designed for education and laboratory applications.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A 100-as sorozatú mikroszkópok közép- és felsőfokú oktatási célokra készülnek.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VisiScope 384 mikroszkópok kifejezetten biológia oktatáshoz ajánlottak.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Laboratóriumi/oktató mikroszkóp, beépített kamerával és eltávolítható tablettel.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VisiScope 250 igényes alkalmazásokhoz ajánlott.
Katalógus szám: (630-2942)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Educational stereo microscope designed for routine applications.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Trinocular stereo microscope with extended zoom ratio for processing bigger samples.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   LED-mikroszkóp az áteső és a visszavert fluoreszcens fényhez.
1 - 8  of 100
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Következő 