  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroplate adagolók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/39/18989539.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Leírás:   A bevált és megbízható Multidrop® termékeken alapuló Multidrop® Combi ömlesztett reagensek nagysebességű adagolására szolgál biotechnológiai és gyógys...
Katalógus szám: (735-0440)
Gyártó:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Leírás:   For today's pharmaceutical and research laboratories, 384-well plates offer a number of important benefits, including lower consumption of reagents an...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (735-0441)
Gyártó:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Leírás:   The Multidrop® DW is a high-speed, automated dispenser designed for Deep Well plates, 1,1ml test tubes and 96-well plates. The instrument dispenses vo...
UOM:  1 * 1 DB