Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroinjektorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/35/18989535.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   The CellTram® 4r Air and CellTram® 4r Oil are manual microinjectors suitable for a broad range of life science applications.
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The MicroJect 1000A delivers genes, proteins, macromolecules and micro-beads by direct injection into cells and tissues simply and efficiently. It pro...
Katalógus szám: (DRUM3-000-207)
Gyártó:  DRUMMOND
Leírás:   The Nanoject III™ microinjector is designed to perform single manual injections and multiple injection cycle recipes. The auto homing feature eliminat...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (DRUM3-000-205-RN)
Gyártó:  DRUMMOND
Leírás:   Microinjector, manual, Európai hálózati csatlakozó
UOM:  1 * 1 DB
1 - 4  of 4