Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
nagyitok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/98/18989498.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A megvilágítással rendelkező, gégecsöves vagy csuklós karú nagyítók polírozott üveglencsével készülnek.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A három olvasó nagyító mindennapi használatra alkalmas.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A megvilágítással rendelkező nagyítók mindennapi használatra alkalmasak.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A megvilágítással rendelkező nagyítók asztalra vagy munkalapra rögzíthetők. A négyszögletes lencséjű nagyító 80 darab, míg a kerek lencsével rendelkez...
Katalógus szám: (630-1086)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This tabletop magnifier is designed for all routine laboratory applications, work requiring high precision, or even reading. High performance visibili...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A nagyítók a tárgyak felületéről rendkívül éles képet alkotnak, jól használhatók precíz tudományos munkáknál, növénytermesztésnél és terepen. A megfig...
Katalógus szám: (630-1084)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A nagyítók a könnyű és kényelmes használat érdekében közvetlenül a vizsgálandó felületre helyezhetők.
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Plastic accurate magnifiers can be used for every type of applications especially in technical fields.
1 - 8  of 47
  1  2  3  4  5  6  Következő