Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
fenyek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/79/18989479.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"85"
Rendezés:
Katalógus szám: (631-1086)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This VisiLight® P-LED10 source is designed with a double P-LED of 3,6 W for advanced light control.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These high power VisiLight® LED cold light sources are characterised by superior finishing quality. Due to the environmentally friendly LED technology...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A nagy teljesítményű 14 W-os LED fényforrás biztosítja a tiszta, fehér fényt (6300 K).
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Halogén izzó (15 V/150 W), VWR®, 15V/150W
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VisiLight® R-LED 66 ring light with its innovative design is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker-f...
Katalógus szám: (630-2676)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az VisiLight® I-LED pontszerű, prcízen beállítható megvilágítást biztosít. A fényforrás közvetlenül a mikroszkóp állványra vagy a falra rögzíthető.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A hidegfényű fényforrások moduláris felépítésűek, rugalmasan bővíthetők. Ideálisak kutatásokhoz és ipari feladatokhoz.
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
1 - 8  of 85
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Következő