  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fénymérők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/77/18989477.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (662-0940)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Dual displays show lux or foot-candles, or percent differential from a reference point, and the selected light source (daylight, tungsten, fluorescent...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SIMELU8500)
Gyártó:  TQC
Leírás:   LU8500 luxmeter is a digital, handheld with large LCD display.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Leírás:   The J-Series UV meters are photovoltaic devices for taking repeatable readings of UV light sources in either the 365 nm or 254 nm UV range.
Katalógus szám: (UVPA97-0015-02)
Gyártó:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Leírás:   This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254nm, 365nm and 302nm UV wavelen...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (620-3304)
Gyártó:  Testo
Leírás:   A kisméretű fénymérő, amely az emberi szem spektrális érzékenységéhez igazított érzékelőt tartalmaz. Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott kijelzőt ...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 5  of 5