  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
ueregkatod-lampak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/98/18989398.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Katalógus szám: (HENO80079331)
Gyártó:  HERAEUS NOBLELIGHT
Leírás:   Hollow cathode lamp, Mert: Agilent (Varian), Analytics Jena, GBC, Perkin Elmer and Thermo (Unicam) devices, Hollow cathode lamp, 1 element, Gold Au 37 mm Standard (3QNY/AU)
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   Hollow cathode lamp, for: Perkin-Elmer instruments, Hat elem: kobalt, króm, réz, vas, mangán, nikkel
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   Hollow cathode lamp, Mert: Non Perkin-Elmer instruments, Iridium
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   These electrodeless discharge lamps are preferred for certain volatile elements. They offer better precision and lower detection limits for analyses t...
Gyártó:  VARIAN
Leírás:   Hollow cathode lamp, Mert: Atomic absorbtion spectroscopy, Single element, ultrAA lamps coded, germanium
1 - 5  of 5