  • Kritériumok
    • Raktáron (13)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Hűthető inkubátorok
12  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/70/18945070.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az IL 23R típusú digitális hűtött inkubátor, a Peltier technológiával gazdaságos és helytakarékos megoldást kínál a szobahőmérséklet alatt végzendő mi...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ventillátoros légkeveréssel rendelkező, hűtött inkubátorok, melyek Standard típusai rozsdamentes acél belső kamrával és porszórt külső burkolattal ren...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kompresszoros hűtésű, +3 és 70 °C közötti hőmérsékletű inkubátorok rozsdamentes acél belső kamrával és rozsdamentes acél külső burkolattal készülnek...
Katalógus szám: (390-0963)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az INCU-Line® Tower általános célú, természetes konvekciós, kettős kamrás hűtött inkubátor. Ez a digitális, Peltier-technológiával működő hűtött inkub...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A Peltier-technológiás hűtött inkubátorok kitűnő hőmérséklet-stabilitást és -egyenletességet biztosítanak. Ezek az inkubátorok energiahatékony, környe...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A szabályozható fordulatszámú, ventilátoros, kompresszoros hűtésű inkubátorok saválló, rozsdamentes acél (DIN1.4301) belső kamrával és porfestékkel be...
Gyártó:  Binder
Leírás:   A hűtött inkubátorok elsősorban a szobahőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten történő inkubálási, tenyésztési feladatokhoz ajánlottak. A szabadalmaz...
Gyártó:  Binder
Leírás:   These energy efficient cooled incubators have been designed for use in the temperature range from +4 to 100 °C. They feature a Peltier cooling system ...
1 - 8  of 12
  1  2  Következő