  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
CO₂ inkubátorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/79/18944979.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   A HERAcell® i sorozatú CO₂-inkubátorok stabil, pontosan növekedési feltételeket biztosítanak és garantálják az értékes sejt-és szövettenyészetek szenn...
Katalógus szám: (390-0456)
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   A kisméretű Midi 40 széndioxid inkubátort kimondottan kis mintasorozatokhoz, személyes használatra alakították ki. A készülék tudásszintje megegyezik ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HERA3951)
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   Large capacity Reach-In CO2 incubator offers a broad range of built-in features that provide optimal flexibility. This unit provides elevat...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   These CO2 incubators embody an innovative generation of equipment offering optimum protection from contaminants. They guarantee optimum rep...
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   A Heracell™ VIOS sorozatú inkubátoroki alkalmasak érzékeny sejtkultúrákkal, például őssejtekkel és primer sejtekekkel végzett munkákhoz kutatási, gyóg...
Gyártó:  Binder
Leírás:   A CO₂ inkubátorok beépített, sterilizálható CO₂ érzékelővel rendelkeznek. A készülékek optimális növekedési feltételeket biztosítanak a sejttenyészete...
Gyártó:  Binder
Leírás:   The C-170 CO2 incubator provides ideal, reproducible growth conditions for cell cultures. The unique deep-drawn stainless steel, obstructio...
Gyártó:  MEMMERT
Leírás:   A három alapkészülék hatféle modullal bővíthető az optimális higiénia, kényelem, dokumentáció és programozás eléréséhez. A Comfort modul két széndioxi...
1 - 8  of 13
  1  2  Következő