  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Jégkészítők
8  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/21/18989421.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  ZIEGRA EISMASCHINEN GMBH
Leírás:   Ice machines for small and moderate requirements with storage and other accessories, this extensive range of propane (R290) ice machines offers soluti...
Gyártó:  ANGELANTONI INDUSTRIE SPA
Leírás:   A jégkészítők minden szükséges irányító és ellenőrző funkcióval rendelkeznek, amelyek biztosítják a rendszer állandó felügyeletét. Folyamatosan haszná...
Gyártó:  SCOTSMAN
Leírás:   The AF self contained ice flakers are air-cooled and manufactured from 304 stainless steel.
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   Compact granular ice makers for different uses in food, chemicals and pharmaceutical industries. Finishing 18/8 stainless steel.
Katalógus szám: (BELAF388740000)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   This compact device can be attached to a liquid CO₂ cylinder (not included) equipped with a dip tube to produce a ready-to-use 250 to 350 g block of d...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SCOTSMAN
Leírás:   The EF self contained ice flakers are air-cooled and manufactured from 304 stainless steel.
Gyártó:  SCOTSMAN
Leírás:   Modular ice flakers is designed to produce hygienic, clear, pure ice ideal for medical and laboratory applications. It requires both a water and elect...
Katalógus szám: (SCOMAFE424)
Gyártó:  SCOTSMAN
Leírás:   AFE424 undercounter ice flakers with three-piece cabinets are constructed of durable rust-free rotocats plastic.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 8