  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Jégaprítók
1  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/20/18989420.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (474-0044)
Gyártó:  WARING BLENDOR
Leírás:   The ice crusher is portable, of compact design and especially suitable for countertop use. It has a shaded pole gear motor, 24 rpm. The special height...
UOM:  1 * 1 DB