  • Kritériumok
    • Raktáron (14)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Digitális hőmérséklet és páratartalom mérők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/22/18945122.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer folyamatosan és egyidejűleg mutatja a relatív páratartalmat és a hőmérséklet. A kijelzett értékek frissítése 30 másodpercen belül történik, a...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer alkalmas a rutin mérésekhez, folyamatos monitorozáshoz, minőségellenőrzéshez és kritikus kísérletek ellenőrzéséhez. Pontos információkat szol...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer nagyméretű kijelzőjén egyidejűleg jelenik meg az idő, a hőmérséklet és a páratartalom érték.
A belső érzékelők alkalmasak páraelszívókba...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This instrument with internal sensor is designed for measurement of relative humidity (RH) and temperature.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These thermo-hygrometers are ideal for routine measurements, monitoring 'round the clock', all quality control needs, and critical experimental requir...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A készülék kifejezetten a hűtők és a fagyasztók hőmérsékletének és páratartalmának mérésére lett kifejlesztve. Tároláshoz, vegyszerekhez, valamint éle...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A készülék ideális a légkondicinálók és a környezeti levegő hőmérsékletének és páratartalomának ellenőrzésére. Biztosítja a rövid beállási időt az EDP...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer egyidejűleg jelzi ki a relatív páratartalmat és a hőmérsékletet.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 42
  1  2  3  4  5  6  Következő 