  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Analóg nedvességtartalom mérők
6  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/91/18944891.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér ház és óralap, piros mutatókkal, külön mutatós hőmérővel és páratartalom mérővel.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (620-0923)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nedves környezetben is használható, így akár laborokban, inkubátorokban, hűtőszekrényekben is. A fehér lapon kontrasztos fekete mutató jelzi a hőmérsé...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (AMARZ641750)
Gyártó:  AMARELL, ARNO
Leírás:   This precision wall hygrometer is suitable for indoor applications. Brass and stainless steel case. Mercury filling.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SIMELI0055)
Gyártó:  TQC
Leírás:   This high precision destructive hygrometer is designed for applications in concrete, sand cement, and other construction materials. The water present ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ALLA ATELIERS
Leírás:   Analogue hygrometer, –30...+60 °C; 0 - 100% RH, Átmérő: 90 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (AMARLF105562)
Gyártó:  AMARELL, ARNO
Leírás:   This hair hygrometer is used for precise measuring of relative humidity.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 6  of 6