Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Nedvességtartalom mérők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/13/18989413.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
Rendezés:
Katalógus szám: (620-0923)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nedves környezetben is használható, így akár laborokban, inkubátorokban, hűtőszekrényekben is. A fehér lapon kontrasztos fekete mutató jelzi a hőmérsé...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér ház és óralap, piros mutatókkal, külön mutatós hőmérővel és páratartalom mérővel.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer folyamatosan és egyidejűleg mutatja a relatív páratartalmat és a hőmérséklet. A kijelzett értékek frissítése 30 másodpercen belül történik, a...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer nagyméretű kijelzőjén egyidejűleg jelenik meg az idő, a hőmérséklet és a páratartalom érték.
A belső érzékelők alkalmasak páraelszívókba...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer alkalmas a rutin mérésekhez, folyamatos monitorozáshoz, minőségellenőrzéshez és kritikus kísérletek ellenőrzéséhez. Pontos információkat szol...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This instrument with internal sensor is designed for measurement of relative humidity (RH) and temperature.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer egyidejűleg jelzi ki a relatív páratartalmat és a hőmérsékletet.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A készülék ideális a légkondicinálók és a környezeti levegő hőmérsékletének és páratartalomának ellenőrzésére. Biztosítja a rövid beállási időt az EDP...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 48
  1  2  3  4  5  6  Következő