Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
  • Criteria
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "laboratoriumi-keverok"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/62/18989462.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Homogeniser, Laboratory blender, LB 400 , Lapátsebesség, /perc (min-1): 240, Térfogat: 50 - 400 ml
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Homogeniser, Laboratory blender, Star-Blender™ Digital, EU-plug
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  FERMIONX LTD (SEWARD)
Leírás:   A Stomacher® mikrobiológiai homogenizátor élelmiszeripari, orvosi, környezetvédelmi stb. minták mikrobiológiai vizsgálatokhoz való előkészítésére szol...
Katalógus szám: (710-0583)
Gyártó:  IuL
Leírás:   Homogeniser, Laboratory blender, Masticator Compact, Térfogat: 80 ml
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  FERMIONX LTD (SEWARD)
Leírás:   Homogeniser, Laboratory blender, Stomacher® 400 Circulator készlet, Lapátsebesség, /perc (min-1): 200/230/260 ±5, Európai/brit hálózati csatlakozó, Térfogat: 80 - 400 ml
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  FERMIONX LTD (SEWARD)
Leírás:   Homogeniser, Laboratory blender, Stomacher® 3500 Thermo Bioreactor, Lapátsebesség, /perc (min-1): 75-től 180-ig, 5 lépésben, Európai/brit hálózati csatlakozó, Térfogat: 400 - 3500 ml
Gyártó:  INTERSCIENCE
Leírás:   BagMixer® are highly efficient laboratory blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in les...
1 - 7  of 7