Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
homogenizalok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/01/18989401.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"81"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Homogeniser, Tissue grinder, VWR®, Potter-Elvehjem, 2 ml, Külső átmérő × hossz: 8×120 mm, Teljes hossz: 120 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A sejthomogenizáló pálcák és a mikrocsövek polibutilén-tereftalát (PBTP) műanyagból, Class 10 000, ISO Class 7, M5.5 besorolású tisztatérben készülnek...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kompakt felépítésű, könnyen használható homogenizátor, mintatérfogat: 50 - 400 ml amely a steril, szűrőbetétes vagy szűrőbetét nélküli zacskóban haték...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Dispersing element, S12N-12S homogenizáló szár, fűrészfog, Dla: VDI 12 típushoz, Sztrator/rotor Ø: 12 / 8,5 mm, Térfogat: 2 - 100 ml
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Dispersing element for VDI 25, S100NK-10SF homogenizáló szár, fűrészfog, habzáscsökkentő, Sztrator/rotor Ø: 12 / 9,5 mm, Térfogat: 3 - 250 ml
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Homogeniser, Laboratory blender, Star-Blender™ Digital, EU-plug
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (431-0109)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Hordozható vagy állványos típus, térfogat tartomány: 0,1 - 100 ml. Ergonomikus, könnyű súlyú, egyszerűen kezelhető hordozható homogenizátor. Ideális R...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  IKA
Leírás:   Állványra szerelhető, asztali típus, térfogat tartomány: 1 - 2000 ml. A T25 homogenizátor kiválóan használható például szennyvízminták homogenizálásáh...
1 - 8  of 81
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Következő